3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909608-1G
PC909608-250MG
APOSPC909608-1GEA
632
EUR
APOSPC909608-1G
APOSPC909608-250MG
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₈FN Molecular Weight: 173.186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14701970 CAS-Nummer: 1214374-67-0 |