2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9098-1G
PC9098-250MG
APOSPC9098-1GEA
24.8
EUR
APOSPC9098-1G
APOSPC9098-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid 98%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂F₄O₂ Molecular Weight: 194,083 g/mol Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039523 CAS-Nummer: 32890-92-9 |