1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909882-1G PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA 230 EUR
APOSPC909882-1G APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Molecular Weight: 185,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13689265
CAS-Nummer: 1233952-97-0