1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC909902-1G PC909902-250MG
APOSPC909902-1GEA 140 EUR
APOSPC909902-1G APOSPC909902-250MG
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 189,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040445
CAS-Nummer: 66684-64-8