1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909909-100MG
PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA
219
EUR
APOSPC909909-100MG
APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Formel:
C₁₀H₆FNO₂ Molecular Weight: 191,159 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156398 CAS-Nummer: 341-92-4 |