1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 467 EUR
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
Molecular Weight: 230,999 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22199810
CAS-Nummer: 151276-10-7