2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910274-1G PC910274-250MG
APOSPC910274-1GEA 364 EUR
APOSPC910274-1G APOSPC910274-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molecular Weight: 174.102 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18451422
CAS-Nummer: 126120-86-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable