4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 481 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209.596 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09907679
CAS-Nummer: 1379346-32-3