8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 279 EUR
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrFN₂
Molecular Weight: 227.033 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24539414
CAS-Nummer: 1432322-85-4