7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
PC910563-5G
APOSPC910563-5GEA
82.8
EUR
APOSPC910563-5G
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21984607 CAS-Nummer: 875003-43-3 |