3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910648-1G PC910648-250MG
APOSPC910648-1GEA 236 EUR
APOSPC910648-1G APOSPC910648-250MG
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Formel: C₉H₆BrFN₂
Molecular Weight: 241,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24539398
CAS-Nummer: 1432323-09-5