2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910693-1G PC910693-5G
APOSPC910693-1GEA 219 EUR
APOSPC910693-1G APOSPC910693-5G
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formel: C₉H₁₁FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491454
CAS-Nummer: 1352318-60-5