6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde
PC910712-1G
PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA
353
EUR
APOSPC910712-1G
APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₆H₃ClFNO Molecular Weight: 159.546 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16556251 CAS-Nummer: 1093880-37-5 |