6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910719-1G
PC910719-250MG
APOSPC910719-1GEA
676
EUR
APOSPC910719-1G
APOSPC910719-250MG
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
6-Fluoro-3-methylisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22571325 CAS-Nummer: 1221445-02-8 |