7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910741-1G PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA 940 EUR
APOSPC910741-1G APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formel: C₉H₇FN₂O₂
Molecular Weight: 194,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105805
CAS-Nummer: 869475-52-5