Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910747-1G PC910747-5G
APOSPC910747-1GEA 270 EUR
APOSPC910747-1G APOSPC910747-5G
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Formel: C₁₀H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 195.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26711919
CAS-Nummer: 1563741-43-4