3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 632 EUR
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803197
CAS-Nummer: 944998-14-5