N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910847-1G PC910847-250MG
APOSPC910847-1GEA 754 EUR
APOSPC910847-1G APOSPC910847-250MG
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-3-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11144550
CAS-Nummer: 2707-62-2