N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910857-1G PC910857-5G
APOSPC910857-1GEA 219 EUR
APOSPC910857-1G APOSPC910857-5G
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine 98%
N-[(3-Fluorophenyl)methyl]cyclopentanamine
Formel: C₁₂H₁₆FN
Molecular Weight: 193,261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08674991
CAS-Nummer: 85952-78-9