2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde
PC910896-1G PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA 81.2 EUR
APOSPC910896-1G APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 209,553 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907845
CAS-Nummer: 944900-06-5