2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910910-1G PC910910-5G
APOSPC910910-1GEA 219 EUR
APOSPC910910-1G APOSPC910910-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole
Formel: C₈H₈ClFO
Molecular Weight: 174.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185598
CAS-Nummer: 339586-05-9