Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-fluoronicotinate
PC910913-1G
PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA
31.9
EUR
APOSPC910913-1G
APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169.153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698241 CAS-Nummer: 113898-56-9 |