[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910922-1G PC910922-250MG
APOSPC910922-1GEA 502 EUR
APOSPC910922-1G APOSPC910922-250MG
[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
[3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
Formel: C₉H₈FN₃O
Molecular Weight: 193,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09034253
CAS-Nummer: 937651-13-3