3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910933-1G PC910933-5G
APOSPC910933-1GEA 270 EUR
APOSPC910933-1G APOSPC910933-5G
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₀ClFO
Molecular Weight: 188.627 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14529705
CAS-Nummer: 31736-75-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable