4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910950-1G PC910950-250MG
APOSPC910950-1GEA 596 EUR
APOSPC910950-1G APOSPC910950-250MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11213689
CAS-Nummer: 856931-47-0