3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molecular Weight: 188.128 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00720656
CAS-Nummer: 53173-70-9