(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 137 EUR
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Molecular Weight: 158,076 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02322998
CAS-Nummer: 675-67-2