2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC911159-1G PC911159-5G
APOSPC911159-1GEA 208 EUR
APOSPC911159-1G APOSPC911159-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂FN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870090
CAS-Nummer: 1202751-82-3