7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911168-1G PC911168-250MG
APOSPC911168-1GEA 567 EUR
APOSPC911168-1G APOSPC911168-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀F₃N
Molecular Weight: 201.188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059296
CAS-Nummer: 199678-32-5