(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
PC911186-1G PC911186-250MG PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA 783 EUR
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09253715
CAS-Nummer: 174770-74-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable