5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
Molecular Weight: 150.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007843
CAS-Nummer: 105391-69-3