3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911358-1G PC911358-250MG
APOSPC911358-1GEA 864 EUR
APOSPC911358-1G APOSPC911358-250MG
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03839930
CAS-Nummer: 886362-79-4