1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911367-1G PC911367-5G
APOSPC911367-1GEA 190 EUR
APOSPC911367-1G APOSPC911367-5G
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 95%
1-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18911748
CAS-Nummer: 1228690-56-9