(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911368-1G
PC911368-250MG
APOSPC911368-1GEA
647
EUR
APOSPC911368-1G
APOSPC911368-250MG
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03839851 CAS-Nummer: 124980-94-5 |