8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
PC911372-1G
PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA
255
EUR
APOSPC911372-1G
APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 180,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954844 CAS-Nummer: 959236-96-5 |