4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC911409-1G PC911409-250MG
APOSPC911409-1GEA 584 EUR
APOSPC911409-1G APOSPC911409-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₅FN₂
Molecular Weight: 160.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527152
CAS-Nummer: 1260759-82-7