4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 577 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658314
CAS-Nummer: 368426-73-7