2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911877-100MG
PC911877-1G
PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA
364
EUR
APOSPC911877-100MG
APOSPC911877-1G
APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Molecular Weight: 193,977 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27939127 CAS-Nummer: 1382786-22-2 |