1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 58 EUR
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃
Molecular Weight: 231,218 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114705
CAS-Nummer: 87394-63-6
UN: 3259
ADR: 8,III