4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 45.1 EUR
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 217,998 g/mol
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09030640
CAS-Nummer: 126163-58-4