3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoropropyl methanesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl mesylate, 3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 102 EUR
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Formel: C₄H₉FO₃S
Molecular Weight: 156.176 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (15 mm Hg)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01715281
CAS-Nummer: 372-04-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II