1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 525 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formel: C₈H₄Cl₂F₄
Molecular Weight: 247,017 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320797
CAS-Nummer: 2629-68-7