4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 159 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Molecular Weight: 230,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116034
CAS-Nummer: 886498-02-8