2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 43.5 EUR
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 250,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03002852
CAS-Nummer: 682805-12-5