5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Molecular Weight: 270,003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741350
CAS-Nummer: 436799-36-9