2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl dimethacrylate
PC9234-10G
PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA
300
EUR
APOSPC9234-10G
APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formel:
C₂₃H₁₈F₆O₄ Molecular Weight: 472,377 g/mol Schmelzpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080522 CAS-Nummer: 108050-42-6 |