2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 574 EUR
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₆H₆F₃NO
Siedepunkt: 90…100 °C (20 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086222
CAS-Nummer: 868755-68-4
UN: 2735
ADR: 8,III