Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 230 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Molecular Weight: 246,183 g/mol
Siedepunkt: 66…72 °C (0,2 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01934868
CAS-Nummer: 110193-60-7