2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 65.4 EUR
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,583 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (12 mm Hg)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277634
CAS-Nummer: 850563-45-0
UN: 3261
ADR: 8,III