2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-3-(chlorocarbonyl)benzotrifluoride
PC9297-1G
PC9297-25G
APOSPC9297-1GEA
29
EUR
APOSPC9297-1G
APOSPC9297-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O Molecular Weight: 243,01 g/mol Siedepunkt: 224 °C Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115830 CAS-Nummer: 850156-39-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...